Learn More
(5Beta)-3-Hydroxy-D-homo-17a-oxaandrostan-17-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5beta)-3-Hydroxy-D-homo-17a-oxaandrostan-17-one |
| CAS | 4269-78-7 |
| Summenformel | C19H30O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (4aS,4bR,6aR,10aS,10bS,12aS)-Hexadecahydro-8-hydroxy-10a,12a-dimethyl-2H-phenanthro[2,1-b]pyran-2-one, Tetradecahydro-2,7-dihydroxy-2,4b-dimethyl-1-phenanthrenepropionic Acid delta-Lactone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H30O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13?,14-,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4CC(O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)O2 |
| IUPAC-Name | (4aS,4bR,6aR,10aS,10bS,12aS)-8-Hydroxy-10a,12a-dimethyl-3,4,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,10,10b,11,12-tetradecahydronaphtho[2,1-f]chromen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 306.44 |
| Formelmasse | 306.2195 |