Learn More
(5Beta,6Alpha)-6-Hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid, TRC
Artikelnummer. 30389533
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389533 5 mg
30400601 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9490305MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67733-54-4
Summenformel C24H38O4
Molekulargewicht (g/mol) 390.56
Synonym 6alpha-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid
IUPAC-Name (4R)-4-[(5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5beta,6alpha)-6-Hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14,16-21,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
Formelmasse 390.277