Learn More
5beta-Androstan-3beta,17alpha-diol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5beta-Androstane-3beta,17alpha-diol |
| CAS | 19767-69-2 |
| Summenformel | C19 H32 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 5Beta-Androstane-3Alpha,17Beta-Diol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15+,16+,17-,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC-Name | (3S,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 292.456 |
| Formelmasse | 292.24 |