Learn More
(5E)-5-(3-Brompropyliden)-5,11-dihydro-10H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5E)-5-(3-Bromopropylidene)-5,11-dihydro-10H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-one |
| CAS | 156458-94-5 |
| Summenformel | C18H15BrO |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H15BrO/c19-11-5-10-15-14-7-2-1-6-13(14)12-18(20)17-9-4-3-8-16(15)17/h1-4,6-10H,5,11-12H2/b15-10+ |
| SMILES | BrCC\C=C\1/c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | (2E)-2-(3-Brompropyliden)Tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-Hexaen-9-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.22 |