missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Laudanosine, TRC

Artikelnummer. 30008285
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008285 5 mg 5 Milligramm
30135745 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1785255MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2688-77-9
Summenformel C21H27NO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.44
Synonym (1S)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, Laudanosine, (+)-Laudanosine, (S)-(+)-Laudanosine, (S)-Laudanosine, L-(+)-Laudanosine, L-Laudanosine, (+)-Laudanosine,, NSC 35045, O-Methylcodamine;
SMILES CN1CCC2=CC(=C(C=C2[C@@H]1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-Laudanosine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3/t17-/m0/s1
Formelmasse 357.194
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.