Learn More
Greiner Bio-One 5 ml Makro-Pipettenspitze für Gilson™ P5000
Artikelnummer. 13017803
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 ml
Packungsgröße:
2500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
13017803 1 bis 5 ml 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13017803 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 745290
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für optimale Arbeitsleistung und passend für die Gilson Pipetman-Pipette.
  • Aus hochwertigem Polypropylen
  • Polypropylen hat eine hohe Bruchfestigkeit, ist form- und hitzebeständig
  • Frei von Schwermetallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Sterilität Nicht steril
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Lagerungsbedingungen -190 °C bis +140 °C
Format Großpackung
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman P5000
Skala Nein
Material Polypropylen