Learn More
Bel-Art™ 5 mm Außendurchmesser NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit Schraubverschluss, Außendurchmesser des Schafts: 5 mm, MHz-Leistung: 500 MHz, Stammlänge: 7 Zoll
Marke: Bel-Art™ 66605-0571
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12920kg
Beschreibung
NMR-Röhrchen sind dünnwandige Röhrchen, die zur Probenaufbewahrung in der Kernspinresonanzspektroskopie verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Röhrchen gleichmäßig dick und gut ausbalanciert sind, um sicherzustellen, dass sie sich mit regelmäßigen Drehzahlen (d. h. nicht wackelnd) im NMR-Spektrometer drehen. NMR-Röhrchen werden hauptsächlich mit kleinen Proben verwendet, die in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wurden.
Spezifikation
NMR-Röhrchen | |
177 mm | |
5 mm | |
7 Zoll |