Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinon, 98 %
120.00 € - 444.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 112741-49-8
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00074955
InChI-Schlüssel MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 2r,3s-tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 5s,6r-n-boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, tert-butyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s---n-boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, tert-butyl-2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 4-morpholinecarboxylicacid, 6-oxo-2,3-diphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s, pubchem11707
PubChem CID 981230
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R,3S)-6-Oxo-2,3-Diphenylmorpholin-4-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15467258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60764.03
1g
120.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15477258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60764.06
5g
444.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
112741-49-8
353.42
MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYNA-N
981230
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C21H23NO4
MFCD00074955
tert-butyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 2r,3s-tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 5s,6r-n-boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, tert-butyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s---n-boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, tert-butyl-2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 4-morpholinecarboxylicacid, 6-oxo-2,3-diphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s, pubchem11707
Tert-Butyl (2R,3S)-6-Oxo-2,3-Diphenylmorpholin-4-Carboxylat
Spezifikation
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
206°C (decomposition)
MFCD00074955
1g
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
353.42
353.41
98%
112741-49-8
C21H23NO4
tert-butyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 2r,3s-tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 5s,6r-n-boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, tert-butyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s---n-boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, tert-butyl-2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 4-morpholinecarboxylicacid, 6-oxo-2,3-diphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s, pubchem11707
MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYNA-N
Tert-Butyl (2R,3S)-6-Oxo-2,3-Diphenylmorpholin-4-Carboxylat
981230
Fest