missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(5R,6S)-5,6-Diphenyl-2-morpholinon, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15416828
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (5R,6S)-5,6-Diphenyl-2-morpholinone
CAS 282735-66-4
Summenformel C16H15NO2
MDL-Nummer MFCD09751026
Menge 1 g
Synonym 5r,6s-5,6-diphenyl-2-morpholinone, 5r,6s-5,6-diphenylmorpholin-2-one, 5r, 6s-5, 6-diphenyl-2-morpholinone, 2-morpholinone, 5,6-diphenyl-, 5r,6s, pubchem18125, 2,3-diphenyl-morpholin-2-one, 5alpha,6alpha-diphenylmorpholine-2-one, 5r,6s-5,6-diphenyl-4-morpholin-2-one, 5r,6s-tetrahydro-5,6-diphenyl-2h-1,4-oxazin-2-one, 2s,3r-2,3,5,6-tetrahydro-2,3-diphenyl-1,4-oxazin-6-one
InChI-Schlüssel LTPOSIZJPSDSIL-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1CNC(C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5,6-Diphenylmorpholin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 253.30
PubChem CID 11322747
Formelmasse 253.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'