Learn More
(5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| Formelmasse | 114.0681 |