Learn More
6,10-Dihydroxybuspiron-d8, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,10-Dihydroxy Buspirone-d8 |
| CAS | 1346599-17-4 |
| Summenformel | C21H23D8N5O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 6,10-Dihydroxy-8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H31N5O4/c27-16-18(29)26(19(30)17(28)21(16)6-1-2-7-21)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,16-17,27-28H,1-4,6-7,10-15H2/i3D2,4D2,10D2,11D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2ncccn2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C(=O)C(O)C4(CCCC4)C(O)C3=O |
| IUPAC-Name | 6,10-Dihydroxy-8-[1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 425.55 |
| Formelmasse | 425.2878 |