Learn More
6,13-Pentacenchinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690867
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
3029-32-1
C22H12O2
308.34
MFCD00003709
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
6,13-pentacenequinone, 6,13-pentacenedione, acmc-209hec, ufcvadnixduefz-uhfffaoysa
76415
Pentan-6,13-Dion
C1=CC=C2C=C3C(=CC2=C1)C(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4C3=O
3029-32-1
C22H12O2
308.34
MFCD00003709
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
6,13-pentacenequinone, 6,13-pentacenedione, acmc-209hec, ufcvadnixduefz-uhfffaoysa
76415
Pentan-6,13-Dion
C1=CC=C2C=C3C(=CC2=C1)C(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4C3=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6, 13-Pentacenequinone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 394.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 07,I,451
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,pyridine,dioxane,,dimethylformamide,nitrobenzene
Formelmasse 308.34
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,13-Pentacenequinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.