Learn More
6-(1H-Pyrazol-1-yl)-nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032587
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
253315-22-9
C9H7N3O2
189.17
MFCD00140749
QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
6-1h-pyrazol-1-yl nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazolylpyridine-3-carboxylic acid, pyrazolylnicotinicacid, 6-pyrazol-1-ylnicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinicacid, 6-pyrazole-1-yl-nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1yl nicotinic acid
2763614
OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
253315-22-9
C9H7N3O2
189.17
MFCD00140749
QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
6-1h-pyrazol-1-yl nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazolylpyridine-3-carboxylic acid, pyrazolylnicotinicacid, 6-pyrazol-1-ylnicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinicacid, 6-pyrazole-1-yl-nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1yl nicotinic acid
2763614
OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Schmelzpunkt 272°C to 274°C
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-carbonsäure
Formelmasse 189.2
Reinheit (%) 97%