Learn More
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30427862
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427862 100 mg
30415408 1 g
30423944 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT269391100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1439896-74-8
Summenformel C7H5F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.12
IUPAC-Name 6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cc(OCC(F)(F)F)ncn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-4-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3N2O3/c8-7(9,10)2-15-5-1-4(6(13)14)11-3-12-5/h1,3H,2H2,(H,13,14)
Formelmasse 222.0252