Learn More
6-[[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridin-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30330600
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330600 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB691445250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-[[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridin-
CAS 326496-02-0
Summenformel C14 H26 N2 O2 Si
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H26N2O2Si/c1-14(2,3)19(5,6)18-10-9-16(4)13-8-7-12(17)11-15-13/h7-8,11,17H,9-10H2,1-6H3
SMILES CN(CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1ccc(O)cn1
IUPAC-Name 6-[2-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxyethylmethylamino]pyridin-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 282.45
Formelmasse 282.1764