Learn More
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline (>85%), TRC
Artikelnummer. 30410197
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410197 50 mg -
30423951 500 mg 500 Milligramm
30423179 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT30325550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675576-26-8
Summenformel C15H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.11
IUPAC-Name 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
Formelmasse 255.1431