Learn More
6-(4-Boc-1-piperazinyl)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459260
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459260 250 mg 250 Milligramm
11469260 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50145.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496786-98-2
Summenformel C20H32BN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 389.30
MDL-Nummer MFCD04039875
InChI-Schlüssel JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine, 6-4-boc-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217947
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4-Boc-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 389.31
Reinheit (%) 99%