Learn More
(6,7-Dihydro-4H-thien[3,2-c]pyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 169.25 |
Reinheit (%) | 97% |