Learn More
6,7-Dihydro-5H-Pyrrolo[3,4-b]pyridin-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813242
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
147740-02-1
C7H8N2·2ClH
193.08
FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine 2hcl, 5h-pyrrolo 3,4-b pyridine, 6,7-dihydro-, dihydrochloride, pubchem18111, acmc-1c7fx, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochlor, 5,7-dihydro-6h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride
23503616
6,7-Dihydro-5H-pyrrol[3,4-b]Pyridin;Dihydrochlorid
C1C2=C(CN1)N=CC=C2.Cl.Cl
147740-02-1
C7H8N2·2ClH
193.08
FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine 2hcl, 5h-pyrrolo 3,4-b pyridine, 6,7-dihydro-, dihydrochloride, pubchem18111, acmc-1c7fx, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochlor, 5,7-dihydro-6h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride
23503616
6,7-Dihydro-5H-pyrrol[3,4-b]Pyridin;Dihydrochlorid
C1C2=C(CN1)N=CC=C2.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo¢3,4-b!pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.