missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026463
26.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2328-12-3
C11H16ClNO2
229.70
MFCD00012744
SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2328-12-3
C11H16ClNO2
229.70
MFCD00012744
SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Schmelzpunkt 256°C to 260°C
Menge 5 g
Beilstein 3634126
Synonym 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
SMILES COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin;Hydrochlorid
PubChem CID 6456035
Formelmasse 229.71
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'