missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)chinazolin-4-amin, Mikromol™
Beschreibung
6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)chinazolin-4-amin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine |
| CAS | 60547-97-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H19 N5 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. G (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. C (EP), Prazosin Imp. C (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. C (EP), Terazosin Imp. C (EP), Terazosin USP Related Compound A, Terazosin USP RC A, 6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine, 4-Quinazolinamine, 6,7-dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-, 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine, 2-(1-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-(4-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Piperazino-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-(1-piperazinyl)-6,7-dimethoxyquinazoline, 4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(1-piperazinyl)quinazoline, Terazosin Related Compound A, Doxazosin Mesilate Impurity G, Prazosin Hydrochloride Impurity C, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity C, Doxazosin Impurity G, Prazosin Impurity C, Terazosin Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19N5O2/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18) |
| SMILES | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCNCC3 |
| IUPAC-Name | 6,7-Dimethoxy-2-piperazin-1-ylchinazolin-4-amin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?