Learn More
6,7-Dimethylribityl-Lumazin (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30381028
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30381028 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4792150.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethylribityl Lumazine
CAS 2535-20-8
Summenformel C13 H18 N4 O6
Menge 0.5 mg
Synonym D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-6,7-dimethyl-2,4-dioxo-8(2H)-pteridinyl)-, Lumazine, 6,7-dimethyl-8-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-6,7-dimethyl-2,4-dioxo-8(2H)-pteridinyl)-D-ribitol, 2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 6,7-dimethyl-8-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, [2S-(2R*,3R*,4S*)]-, 6,7-Dimethyl-8-(1'-D-ribityl)lumazine, 6,7-Dimethyl-8-(D-ribityl)lumazine, 6,7-Dimethyl-8-ribityllumazine, 6,7-Dimethylribityllumazine, 6,7-Dimethylribolumazine, Russupteridine IV
InChI-Formel InChI=1S/C13H18N4O6/c1-5-6(2)17(3-7(19)10(21)8(20)4-18)11-9(14-5)12(22)16-13(23)15-11/h7-8,10,18-21H,3-4H2,1-2H3,(H,16,22,23)/t7-,8+,10-/m0/s1
SMILES CC1=C(C)N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C2=NC(=O)NC(=O)C2=N1
IUPAC-Name 6,7-Dimethyl-8-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetraHydroxypentyl]pteridin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 326.31
Formelmasse 326.1226