missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Acetyl-2(3H)-Benzoxazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029856
96.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54903-09-2
C9H7NO3
177.159
MFCD01664312
QXBNAXVXLAHDTE-UHFFFAOYSA-N
6-acetyl-2 3h-benzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-acetyl, jpb 2, 6-acetyl-2-benzoxazolinone, 6-acetylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, acetyl-6 benzoxazolinone french, 6-acetyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-acetyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-oxo-3-hydrobenzoxazole
689054
6-Acetyl-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54903-09-2
C9H7NO3
177.159
MFCD01664312
QXBNAXVXLAHDTE-UHFFFAOYSA-N
6-acetyl-2 3h-benzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-acetyl, jpb 2, 6-acetyl-2-benzoxazolinone, 6-acetylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, acetyl-6 benzoxazolinone french, 6-acetyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-acetyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-oxo-3-hydrobenzoxazole
689054
6-Acetyl-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone
Schmelzpunkt 232°C to 239°C
Menge 5 g
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'