Learn More
6-Acetyl-picolinsäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Acetyl-picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 114578-70-0 |
| Summenformel | C10H11NO3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-3-14-10(13)9-6-4-5-8(11-9)7(2)12/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc(n1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | Ethyl-6-acetylpyridin-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.19 |
| Formelmasse | 193.0739 |