Learn More
6-Amidino-2-naphtholhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30323300
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323300 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323300 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA576750100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Amidino-2-naphthol, Hydrochloride
CAS 66217-10-5
Summenformel C11 H10 N2 O . Cl H
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N2O.ClH/c12-11(13)9-2-1-8-6-10(14)4-3-7(8)5-9;/h1-6,14H,(H3,12,13);1H
SMILES Cl.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1
IUPAC-Name 6-Hydroxynaphthalin-2-carboximidamid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 222.67
Formelmasse 222.056
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.