Learn More
6-Amidino-2-naphtholhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Amidino-2-naphthol, Hydrochloride |
| CAS | 66217-10-5 |
| Summenformel | C11 H10 N2 O . Cl H |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10N2O.ClH/c12-11(13)9-2-1-8-6-10(14)4-3-7(8)5-9;/h1-6,14H,(H3,12,13);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC-Name | 6-Hydroxynaphthalin-2-carboximidamid;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.67 |
| Formelmasse | 222.056 |