Learn More
6-Amino-1-Hexanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735462
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
4048-33-3
C6H15NO
117.19
MFCD00008241
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
19960
6-Aminohexan-1-ol
C(CCCO)CCN
4048-33-3
C6H15NO
117.19
MFCD00008241
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
19960
6-Aminohexan-1-ol
C(CCCO)CCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Amino-1-hexanol
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 59°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 233.0°C
Flammpunkt 133°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)6OH
Menge 10 g
Beilstein 04, II, 748
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-1-hexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.