Learn More
6-Amino-1 -Methyluracil, 97 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
6-Amino-1-Methyluracil kann bei der Herstellung von 1,1′-Di-Methyl-1H-spiro[pyrimido[4,5-b]Chinolin-5,5′-pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaon verwendet werden, über eine Reaktion mit Isatin in Anwesenheit von katalytischer p-Toluolsulfonsäure.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Natriumhydroxid-Lösung.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
6-Amino-1-Methyluracil kann bei der Herstellung von 1,1′-Di-Methyl-1H-spiro[pyrimido[4,5-b]Chinolin-5,5′-pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaon verwendet werden, über eine Reaktion mit Isatin in Anwesenheit von katalytischer p-Toluolsulfonsäure.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Natriumhydroxid-Lösung.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Amino-1-methyluracil |
Schmelzpunkt | >300°C |
Beilstein | 127771 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in diluted sodium hydroxide solution. |
Formelmasse | 141.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 100 g |
Geruch | Odorless |