Learn More
6-Amino-1-Tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031082
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3470-53-9
C10H11NO
161.204
MFCD00099462
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
6-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-amino-1-tetralone, 6-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 6-amino-3,4-dihydro, 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro napthalene-1-one, 6-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 6-azanyl-3,4-dihydro-2∼ h-naphthalen-1-one, 6-aminotetralone, pubchem12409
339537
6-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
C1CC2=C(C=CC(=C2)N)C(=O)C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3470-53-9
C10H11NO
161.204
MFCD00099462
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
6-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-amino-1-tetralone, 6-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 6-amino-3,4-dihydro, 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro napthalene-1-one, 6-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 6-azanyl-3,4-dihydro-2∼ h-naphthalen-1-one, 6-aminotetralone, pubchem12409
339537
6-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
C1CC2=C(C=CC(=C2)N)C(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Amino-1-tetralone
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%