Learn More
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine is a useful nitrile building block for proteomics research and synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Amino-3-Cyano-2-Methylpyridin ist ein nützlicher Nitril-Baustein für die Proteomikforschung und -synthese.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
6-Amino-3-Cyano-2-Methylpyridin ist ein nützlicher Nitril-Baustein für die Proteomikforschung und -synthese.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine |
Schmelzpunkt | 164°C to 166°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 133.15 |
Reinheit (%) | 97% |