Learn More
6-Amin-3-nitro-2-picolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10590352 1 g Glasflasche -
10390194 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590352 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22280-62-2
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153
MDL-Nummer MFCD00053582
InChI-Schlüssel BGMZTBKXOFFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-amino-3-nitro-2-picoline, 2-amino-5-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-6-methyl pyridine, 2-amino-5-nitro-6-picoline, 6-amino-3-nitro-2-methylpyridine, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-5-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 247976
IUPAC-Name 6-Methyl-5-Nitropyridin-2-Amin
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Amino-3-nitro-2-picoline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Farbe Braun bis Braun-Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 153
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Amino-3-nitro-2-picoline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.