Learn More
6-Amino-5-formylamino-3H-pyrimidin-4-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Amino-5-formylamino-3H-pyrimidine-4-one |
| CAS | 64194-58-7 |
| Summenformel | C5 H6 N4 O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4-3(9-2-10)5(11)8-1-7-4/h1-2H,(H,9,10)(H3,6,7,8,11) |
| SMILES | Nc1ncnc(O)c1NC=O |
| IUPAC-Name | N-(4-Amino-6-Hydroxypyrimidin-5-yl)formamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.13 |
| Formelmasse | 154.0491 |