Learn More
Alfa Aesar™ 6-Amino-7-brom-9-methyl-7-deazapurin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H59897.MD
Weitere Details : CAS : 1337532-51-0 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466338
  • 89.01 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von Indolin-Derivaten als PERK-Hemmer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1337532-51-0
227.065
SCHJLAFNBDGWJN-UHFFFAOYSA-N
66560938
CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)Br
C7H7BrN4
MFCD20486185
5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 6-amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine, 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo-2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine,5-bromo-7-methyl, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methyl
5-Brom-7-Methylpyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Amin
Spezifikation
6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
1337532-51-0
MFCD20486185
5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 6-amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine, 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo-2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine,5-bromo-7-methyl, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methyl
SCHJLAFNBDGWJN-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-7-Methylpyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Amin
66560938
97%
250mg
C7H7BrN4
21981671
Soluble in dichloromethane.
CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)Br
227.065
227.06
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation