Learn More
6-Aminobenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15477437
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
177492-52-3
C7H6N2O
134.138
MFCD03791187
ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N
benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, #
584120
1,3-Benzoxazol-6-Amin
C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2
177492-52-3
C7H6N2O
134.138
MFCD03791187
ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N
benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, #
584120
1,3-Benzoxazol-6-Amin
C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
6-Aminbenzothiazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Aminobenzoxazole
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Farbe Orange bis Braun
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest