Learn More
6-Aminoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228318
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
5318-27-4
C8H8N2
132.17
MFCD02093959
MIMYTSWNVBMNRH-UHFFFAOYSA-N
6-aminoindole, 6-amino-1h-indole, 6-amino indole, 1h-indol-6-ylamine, indole-6-ylamine, 1h-indol-6-amin, 6-indolamine, indol-6-amine, pubchem7311
256096
1H-Indol-6-Amin
NC1=CC=C2C=CNC2=C1
5318-27-4
C8H8N2
132.17
MFCD02093959
MIMYTSWNVBMNRH-UHFFFAOYSA-N
6-aminoindole, 6-amino-1h-indole, 6-amino indole, 1h-indol-6-ylamine, indole-6-ylamine, 1h-indol-6-amin, 6-indolamine, indol-6-amine, pubchem7311
256096
1H-Indol-6-Amin
NC1=CC=C2C=CNC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Aminoindole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66.0°C to 68.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 161.0°C to 166.0°C (2.3 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminoindole, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.