Learn More
6-Aminonicotinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813245
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
329-89-5
C6H7N3O
137.14
MFCD00006327
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
9500
CHEBI:74514
6-Aminopyridin-3-Carboxamid
NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
329-89-5
C6H7N3O
137.14
MFCD00006327
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
9500
CHEBI:74514
6-Aminopyridin-3-Carboxamid
NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Aminonicotinamide
Schmelzpunkt 245°C to 248°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(C5H3N)CONH2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 137.4
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminonicotinamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.