Learn More
6-Aminonicotinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423554
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423554 5 g 5 Gramm
11413554 1 g 1 Gramm
11433554 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423554 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11223.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3167-49-5 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3167-49-5
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
MDL-Nummer MFCD00006326
InChI-Schlüssel ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
IUPAC-Name 6-Aminopyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminonicotinic acid
Schmelzpunkt ∼320°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 115992
Merck Index 14,456
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%