Learn More
6-Aminonicotinsäure, 98 %
33.90 € - 323.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3167-49-5
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
MDL-Nummer MFCD00006326
InChI-Schlüssel ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
IUPAC-Name 6-Aminopyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11413554
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11223.03
1g
33.90 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11423554
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11223.06
5g
95.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11433554
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11223.14
25g
323.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3167-49-5
138.126
ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
18496
6-Aminopyridin-3-Carbonsäure
C6H6N2O2
MFCD00006326
6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
CHEBI:68583
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Spezifikation
6-Aminonicotinic acid
∼320°C (decomposition)
MFCD00006326
14,456
1g
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
138.126
CHEBI:68583
98%
3167-49-5
C6H6N2O2
115992
6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
6-Aminopyridin-3-Carbonsäure
18496
138.13