Learn More
6-Azathymin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336986
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336986 5 g 5 Gramm
11346986 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06762.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 932-53-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-53-6
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.10
MDL-Nummer MFCD00006457,MFCD00127802
InChI-Schlüssel XZWMZFQOHTWGQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azathymine, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 5-methyl-6-azauracil, azathymine, usaf cb-28, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 6-methyl, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diol, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-dione, unii-zwx58t58za, azathymine, 6
PubChem CID 70269
SMILES CC1=NNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Azathymine
Schmelzpunkt 211°C to 215°C
Menge 5 g
Beilstein 126863
Merck Index 14,903
IUPAC-Name 6-Methyl-2H-1,2,4-Triazin-3,5-Dion
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 98%