Learn More
6-Benzyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417666
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417666 1 g 1 Gramm
11427666 5 g 5 Gramm
11437666 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14678.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1214-39-7 | C12H11N5 | 225.26 g/mol
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables6-Benzyladenine is a plant growth regulator used to stimulate growth in apples, melons, oranges, roses, pears, sweet cherries and white pine trees. It is also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hemmer der Atmungskinase bei Pflanzen. Erhöht die Lebensdauer von grünem Gemüse nach der Ernte6-Benzyladenin ist ein Wachstumsregler für Pflanzen, der das Wachstum von Äpfeln, Melonen, Orangen, Rosen, Birnen, Süßkirschen und weißen Pinien stimuliert. Wird auch verwendet, um die optimale schnelle Vermehrungstechnologie von S. tonkinensis durch orthogonale Tests zu etablieren und zu überwachen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton. Schwer löslich in Ethylacetat und Dichlormethan und Toluol. Unlöslich in n-Hexan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1214-39-7
Summenformel C12H11N5
Molekulargewicht (g/mol) 225.26
MDL-Nummer MFCD00005572
InChI-Schlüssel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC-Name N-Benzyl-7H-purin-6-amin
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzyladenine
Schmelzpunkt 229°C to 233°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1 g
Beilstein 19406
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and acetone. Slightly soluble in ethyl acetate and dichloromethane and toluene. Insoluble in n-hexane.
Formelmasse 225.26
Reinheit (%) 99%