Learn More
6-(Benzylamino)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029940
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
1073354-27-4
C18H23BN2O2
310.204
MFCD06798270
BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755164
N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
1073354-27-4
C18H23BN2O2
310.204
MFCD06798270
BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755164
N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 310.2
Reinheit (%) 95%