Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro-[2.5]-octan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane |
Schmelzpunkt | 56°C to 58°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 213.28 |
Reinheit (%) | 97% |