Learn More
6-Brom-1,3-benzoxazol-2(3h)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880686
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
19932-85-5
C7H4BrNO2
214.02
MFCD00694727
DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
29859
CHEBI:77861
6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
19932-85-5
C7H4BrNO2
214.02
MFCD00694727
DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
29859
CHEBI:77861
6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.02
Reinheit (%) 97%