Learn More
6-Brom-[1,3]-oxazol-[4,5-b]-pyridin-2(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228462
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
21594-52-5
C6H3BrN2O2
215.01
MFCD08689590
VQPBRWIFFBIRRP-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 6-bromooxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo, 6-bromo 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem17712, acmc-1cakb, 6-bromooxooxazolo 4,5-b pyridine
13614458
6-Brom-3H-[1,3]Oxazolo[4,5-b]Pyridin-2-on
C1=C2C(=NC=C1Br)NC(=O)O2
21594-52-5
C6H3BrN2O2
215.01
MFCD08689590
VQPBRWIFFBIRRP-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 6-bromooxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo, 6-bromo 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem17712, acmc-1cakb, 6-bromooxooxazolo 4,5-b pyridine
13614458
6-Brom-3H-[1,3]Oxazolo[4,5-b]Pyridin-2-on
C1=C2C(=NC=C1Br)NC(=O)O2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Bromo[1, 3]oxazolo[4, 5-b]pyridin-2(3H)-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Farbe Farblos bis Bernsteinfarben
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo¢1,3!oxazolo¢4,5-b!pyridin-2(3H)-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.