Learn More
6-Brom-2-Benzothiazolinon, 98 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-73402
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
62266-82-4
C7H4BrNOS
230.08
MFCD00239363
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
188444
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
62266-82-4
C7H4BrNOS
230.08
MFCD00239363
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
188444
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.,soluble in ethanol
IUPAC-Name 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver