Learn More
6-Brom-2-Benzothiazolinon, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 339880010
Weitere Details : CAS : 62266-82-4 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021971
  • 51.40 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
62266-82-4
230.08
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
188444
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
C7H4BrNOS
MFCD00239363
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
Spezifikation
6-Bromo-2-benzothiazolinone
Glasflasche
228°C to 232°C
98%
97.5
98%
MFCD00239363
Solubility in water: insoluble in water.,soluble in ethanol
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
230.08
230.08
98%
Authentic
Weiß
1g
62266-82-4
100.0
C7H4BrNOS
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
188444
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate