Learn More
6-Brom-2-chlornicotinsäure, TRC
Artikelnummer. 30344251
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30344251 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30344251 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB684118500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-chloronicotinic Acid
CAS 1060815-67-9
Summenformel C6 H3 Br Cl N O2
Menge 500 mg
Synonym 6-Bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Br)nc1Cl
IUPAC-Name 6-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 236.451
Formelmasse 234.904