Learn More
6-Brom-2-chlornicotinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-2-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1060815-67-9 |
| Summenformel | C6 H3 Br Cl N O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)nc1Cl |
| IUPAC-Name | 6-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.451 |
| Formelmasse | 234.904 |