Learn More
(6-Brom-2-ethyl-3-benzofuranyl)(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)methanon, TRC
Artikelnummer. 30330512
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330512 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685240100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6-bromo-2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methanone
CAS 1402819-05-9
Summenformel C17 H11 Br3 O3
Menge 100 mg
Synonym Benzbromarone Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C17H11Br3O3/c1-2-13-15(10-4-3-9(18)7-14(10)23-13)16(21)8-5-11(19)17(22)12(20)6-8/h3-7,22H,2H2,1H3
SMILES CCc1oc2cc(Br)ccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
IUPAC-Name (6-Brom-2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 502.98
Formelmasse 499.8258
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.