Learn More
6-Brom-2-methylpyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416737
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416737 1 g 1 Gramm
15426737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33857.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kemiska identifierare
CAS 916256-65-0
Summenformel C7H6BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 212.05
MDL-Nummer MFCD09863428
InChI-Schlüssel JUWPPXBKRXAJMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15980041
IUPAC-Name 6-Brom-2-Methylpyrazolo[1,5-a]Pyrimidin
SMILES CC1=NN2C=C(C=NC2=C1)Br
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Schmelzpunkt 137°C to 138°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 6-bromo-2-methylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-2-methyl, pyrazolo 1,5-a pyrimidine,6-bromo-2-methyl
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.