Learn More
6-Brom-2-methylpyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
| Schmelzpunkt | 137°C to 138°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Synonym | 6-bromo-2-methylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-2-methyl, pyrazolo 1,5-a pyrimidine,6-bromo-2-methyl |
| Formelmasse | 212.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?